Läs mer
Chlorobenzene, HPLC Grade, 99.5%, Thermo Scientific™
1175.00 SEK - 3815.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 108-90-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C6H5Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.556 |
| MDL-nummer | MFCD00000530 |
| InChI-nyckel | MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene |
| PubChem CID | 7964 |
| ChEBI | CHEBI:28097 |
| IUPAC-namn | chlorobenzene |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11308197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022922.K2 |
1L |
1175.00 SEK
1 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11328197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022922.M1 |
4 x 1L |
3815.00 SEK
4 L |
Beräknad leverans: 26-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C6H5Cl | |
| MFCD00000530 | |
| monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene | |
| CHEBI:28097 | |
| C1=CC=C(C=C1)Cl |
Specifikationer
| Chlorobenzene | |
| 1.106 g/mL | |
| Aromatic | |
| C6H5Cl | |
| UN1134 | |
| 14,2121 | |
| Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water. | |
| C1=CC=C(C=C1)Cl | |
| 112.556 | |
| CHEBI:28097 | |
| 99.5% |
| 108-90-7 | |
| 28°C (82°F) | |
| 1.524 | |
| MFCD00000530 | |
| 605632 | |
| monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene | |
| MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N | |
| chlorobenzene | |
| 7964 | |
| 112.56 | |
| HPLC |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H226-H332
Flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CHLOROBENZENE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-628-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ0175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures