Läs mer
Klortetracyklinhydroklorid
Beskrivning
Klortetracyklin användes i fluorescenstester för att upptäcka det Ca+2-inflöde som krävs för att fullborda en akrosomreaktion hos mänskliga spermier.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Chlortetracycline was used in fluorescence assays to detect the Ca+2 influx required for the completion of acrosome reaction in human spermatozoa.
Solubility
Soluble in water
Notes
Light Sensitive. Store in dark. Store away from oxidizing agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlortetracycline hydrochloride |
| Smältpunkt | 210°C to 215°C (decomposition) |
| Färg | Yellow to Brown |
| pH | 2.3 to 3.3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 3858364 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Merck Index | 14,2192 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |
| Formel vikt | 515.34 |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning