Läs mer
Chlortetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Bacteriostatic antibiotic active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
1535.65 SEK - 4172.97 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 64-72-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H24Cl2N2O8 |
| Molekylvikt (g/mol) | 515.34 |
| MDL-nummer | MFCD00082440 |
| InChI-nyckel | QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N |
| Synonym | chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride |
| PubChem CID | 66577600 |
| IUPAC-namn | (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| LEDER | CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15452929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60095.14 |
25g |
1535.65 SEK
25g |
Beräknad leverans: 21-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15462929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60095.22 |
100g |
4172.97 SEK
100g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsChlortetracycline was used in fluorescence assays to detect the Ca+2 influx required for the completion of acrosome reaction in human spermatozoa.
Solubility
Soluble in water
Notes
Light Sensitive. Store in dark. Store away from oxidizing agent.
Kemiska identifierare
| 64-72-2 | |
| 515.34 | |
| QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N | |
| 66577600 | |
| CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl |
| C22H24Cl2N2O8 | |
| MFCD00082440 | |
| chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride | |
| (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
Specifikationer
| Chlortetracycline hydrochloride | |
| C22H24Cl2N2O8 | |
| 3858364 | |
| 14,2192 | |
| Soluble in water | |
| CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl | |
| 515.34 | |
| 515.34 |
| 64-72-2 | |
| MFCD00082440 | |
| Light sensitive | |
| chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride | |
| QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N | |
| (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
| 66577600 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-591-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QI7800000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures