Läs mer
Invitrogen™ ChromaTide™ Alexa Fluor™ 594-5-dUTP
Produktkod. 10143622
Change view
Kvantitet:
25μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10143622 25μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10143622 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C11400
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ChromaTide™ Alexa Fluor™ 594-5-dUTP
Molecular Probes™ ChromaTide™ färgämnesmärkta dUTP-, OBEA-dCTP- och UTP-nukleotider kan användas för att syntetisera märkta DNA-sonder utan behov av farliga och dyra radioisotopmärkta nukleotider. Dessa nukleotider kan inkorporeras med användning av standardtekniker för molekylärbiologi; märkta prober kan sedan användas i in situ hybridisering, mikroarray eller blotting-protokoll. ChromaTide™ färgämnesmärkta nukleotider finns i olika fluorescerande färger för att underlätta flerfärgsanalys.
ChromaTide™ Specifikationer för märkta nukleotider:
  • Ex/Em av färgämne: Alexa Fluor™ 594-5-dUTP (590/615 nm)
  • Längd på alkynylaminolinker: 5 atomer
    Metoder för inkorporering ChromaTide™ Nukleotider till sonder
  • Nick översättning
  • Slumpmässig primermärkning
  • Ändmärkning med terminalt deoxinukleotidyltransferas
  • Omvänd transkription
  • PCR-amplifiering
    Se Metoder för enzymatisk inkorporering av ChromaTide™ dUTP för specifika riktlinjer för var och en av dessa metoder.
    Alexa Fluor™ och BODIPY™ Fluorescerande färgämnen gör utmärkta sonder
    Prober gjorda med märkta nukleotider kan användas för flerfärgstekniker såsom in situ hybridisering och hybridisering till arrayer. Vårt egenutvecklade BODIPY™ och Alexa Fluor™ färgämneskonjugat är exceptionellt ljusa, fotostabila och väsentligen pH-okänsliga. Den smala emissionsprofilen för BODIPY™ färgämnen hjälper till att säkerställa minimal spektral överlappning. De Alexa Fluor™ färgämnen är mycket vattenlösliga, liksom DNA-sönder gjorda av dem, vilket gör dem till de etiketter som väljs för fluorescens in situ- hybridisering.
    Långa länkar förbättrar prestandan
    De ChromaTide™ dUTP- och UTP-nukleotider modifieras vid C-5-positionen av uridin via en unik alkynylaminolänk, som tillhandahåller en spacer mellan nukleotiden och färgämnet för att minska interaktioner mellan dem. Numret i produktnamnet, t.ex“ 12” i fluorescein-12-dUTP, indikerar nettolängden av spacern, i atomer. Dessa spacers resulterar i ljusare konjugat och ökad haptentillgänglighet för sekundära detektionsreagenser.
    För fullständig lista över våra ChromaTide™ Reagenser: Molecular Probes ChromaTide™ och aha-märkta nukleotider —Tabell 8.5 .
    För ytterligare information om dessa märkningsreagens, läs Märkning av oligonukleotider och nukleinsyror —avsnitt 8.2 i Molecular Probes™ Handbok.
    Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
    Märkningsmetod Direkt märkning
    Frakt skick Torr is
    Koncentration 1 mM
    Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 594
    Kvantitet 25μ L
    Produktlinje Alexa Fluor, ChromaTide