Läs mer
Molecular Probes™ Kromatinkondensering& Membranpermeabilitet Dead Cell Apoptos Kit med Hoechst 33342, YO-PRO™ -1, och PI-färgämnen, för flödescytometri
Produktkod. 10424202
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10424202 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10424202 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer V23201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6610.00 SEK
    5618.50 SEK / Paket med 1
    Save 991.50 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vybrant™ Apoptosanalyssats #7 - Hoechst 33342/YO-PRO™ -1/propidiumjodid - 200 analyser
Denna produkt detekterar apoptotiska celler med förändringar i kärnkromatinkondensation och plasmamembranpermeabilitet, med hjälp av tre nukleinsyrafärgningar: UV-exciterbar Hoechst 33342, grönt fluorescerande YO-PRO™ färgämne och propidiumjodid. De YO-PRO™ färgämne kan komma in i apoptotiska celler, medan rödfluorescerande propidiumjodid (PI) inte kan. Alltså efter färgning med YO-PRO™ -1 färgämne och PI, apoptotiska celler visar grön fluorescens, och döda celler visar främst röd fluorescens och viss grön fluorescens. Blå fluorescerande Hoechst 33342 färgar ljust det kondenserade kromatinet från apoptotiska celler och mer svagt färgar det normala kromatinet från levande celler. Färgningsmönstret som är ett resultat av den samtidiga användningen av dessa tre färgämnen gör det möjligt att särskilja normala, apoptotiska och döda cellpopulationer genom flödescytometri eller fluorescensmikroskopi.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kromatinkondensation och membranpermeabilitet Dödcellapoptossats, 1 kit, 200 rxns, rörformat, 461nm emission (Hoechst 33342), 350nm excitation (Hoechst 33342), 617nm Emission (PI), 535nm Excitation (PI), 509nm Emission (YO-PRO™ -1), 491nm excitation (YO-PRO™ -1), 2 till °8 C Förvaringstemperatur, vattenlöslig
Kvantitet 1 Kit
Formatera Provrör
Förvaringsbuffert 0,2 M saltsyra/metanol (spädning 1:500), metanol (spädning 1:10), 50 mM fosfatbuffert, 7 pH (spädning 1:20)
Produkttyp Kromatinkondensation och membranpermeabilitet Döda cellapoptossatser
Innehåll och lagring 1 flaska 33342 Hoechst , 1 flaska YO-PRO1™ och propidiumjodid. Förvara vid 2°till 8 °C
För användning med (applikation) Cellviabilitet, cellulär avbildning, flödescytometri, apotek och Biopharma , Proliferation och funktion, Target-baserade ADME/Tox-analyser
Konjugera Hoechst 33342, propidiumjodid, YO-PRO-1