Läs mer
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Antibody (CC1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NB100-693
5856.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18714973
  • 7195.00 SEK / 0.50ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Monoclonal specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase
Monoclonal
Unconjugated
P23946
CMA1
BALB/C mice were injected with a purified human skin chymase.
0.5 mL
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
1215
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
CC1
Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:100
Alpha-chymase, chymase, chymase 1 preproprotein transcript E, chymase 1 preproprotein transcript I, chymase 1, mast cell, chymase, heart, chymase, mast cell, CYH, CYM, EC 3.4.21, EC 3.4.21.39, Mast cell protease I, MCT1, MGC119890, MGC119891
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
This reacts with mast cells distributed in skin, synovium, lung and heart.
Store at 4C. Do not freeze.
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only