Läs mer
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Antibody (CC1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
1740.00 SEK - 7195.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase |
|---|---|
| Klona | CC1 |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18288104
|
Novus Biologicals
NB100-693-0.1ML |
0.1 mL |
1740.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18714973
|
Novus Biologicals
NB100-693 |
0.5 mL |
7195.00 SEK
0.50ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Monoclonal specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Alpha-chymase, chymase, chymase 1 preproprotein transcript E, chymase 1 preproprotein transcript I, chymase 1, mast cell, chymase, heart, chymase, mast cell, CYH, CYM, EC 3.4.21, EC 3.4.21.39, Mast cell protease I, MCT1, MGC119890, MGC119891 | |
| CMA1 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified | |
| This reacts with mast cells distributed in skin, synovium, lung and heart. |
| CC1 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers | |
| P23946 | |
| 1215 | |
| BALB/C mice were injected with a purified human skin chymase. | |
| Primary | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
For Research Use Only