Läs mer
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand: Novus Biologicals NBP2-33660
4173.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Polyclonal specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| Polyclonal | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Share a Content Correction