Läs mer
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
3535.00 SEK - 5335.00 SEK
Specifikationer
Antigen Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase
Utspädning Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18464582
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-33660-25ul
25 μL
3535.00 SEK
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18766383
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-33660
5335.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Polyclonal specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
P23946
1215
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GRTGVLKPGSDTLQEVKLRLMDPQACSHFRDFDHNLQLCVGNPRKTKSAFKGDS
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Polyclonal
Rabbit
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alpha-chymase, chymase, chymase 1 preproprotein transcript E, chymase 1 preproprotein transcript I, chymase 1, mast cell, chymase, heart, chymase, mast cell, CYH, CYM, EC 3.4.21, EC 3.4.21.39, Mast cell protease I, MCT1, MGC119890, MGC119891
CMA1
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only