Läs mer
Cimetidine, 98+%, Thermo Scientific™
H2 histamine receptor antagonist
1040.46 SEK - 3327.25 SEK
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15455129
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62825.06
1040.46 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15465129
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62825.09
1635.81 SEK
10g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15475129
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62825.14
25g
3327.25 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble to 50 mM in water and to 100 mM in DMSO, solubility in HCl (almost transparency).
Notes
Store away from heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer