Läs mer
Cimetidine Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cimetidine Sulfoxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N6OS/c1-8-9(16-7-15-8)5-18(17)4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14) |
| Formel vikt | 268.1106 |
| Procent renhet | >95% |