Läs mer
Cinnarizine, Thermo Scientific™
An antihistamine
1011.53 SEK - 2626.19 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 298-57-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C26H28N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.524 |
| MDL-nummer | MFCD00056037 |
| InChI-nyckel | DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N |
| Synonym | cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil |
| PubChem CID | 1547484 |
| ChEBI | CHEBI:31403 |
| IUPAC-namn | 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine |
| LEDER | C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15486459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64568.14 |
25g |
1011.53 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15496459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64568.22 |
100g |
2626.19 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 298-57-7 | |
| 368.524 | |
| DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N | |
| 1547484 | |
| 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine |
| C26H28N2 | |
| MFCD00056037 | |
| cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil | |
| CHEBI:31403 | |
| C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
Specifikationer
| Cinnarizine | |
| C26H28N2 | |
| 14,2305 | |
| Soluble in chloroform at 50mg/ml | |
| C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 | |
| 368.524 | |
| CHEBI:31403 |
| 298-57-7 | |
| MFCD00056037 | |
| cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil | |
| DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N | |
| 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine | |
| 1547484 | |
| 368.52 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 206-064-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TL3430000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures