Läs mer
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate, Thermo Scientific™
An anti-bacterial agent effective against anaerobic bacteria
792.65 SEK - 2048.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 86393-32-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C17H21ClFN3O4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.82 |
| MDL-nummer | MFCD00242856 |
| InChI-nyckel | ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 62998 |
| ChEBI | CHEBI:59936 |
| IUPAC-namn | hydrogen 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrate chloride |
| LEDER | [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15454449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61970.06 |
5g |
882.44 SEK 792.65 SEK / 5g Save 89.79 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15464449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61970.14 |
25g |
2281.22 SEK 2048.65 SEK / 25g Save 232.57 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCiprofloxacin hydrochloride has been suggested as a treatment for a wide range of infections caused by susceptible organisms including infections of urinary, respiratory, and gastrointestinal tracts, gonorrhoea and septicaemia. May be given by mouth or may be administered by intravenous infusion. Nalidixic acid analogue.
Solubility
Soluble in water (35mg/ml).
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Kemiska identifierare
| 86393-32-0 | |
| 385.82 | |
| ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N | |
| CHEBI:59936 | |
| [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O |
| C17H21ClFN3O4 | |
| MFCD00242856 | |
| 62998 | |
| hydrogen 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrate chloride |
Specifikationer
| Ciprofloxacin hydrochloride | |
| White-Yellow | |
| MFCD00242856 | |
| Soluble in water (35mg/ml). | |
| [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O | |
| 385.82 | |
| CHEBI:59936 |
| 86393-32-0 | |
| C17H21ClFN3O4 | |
| 14,2314 | |
| ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N | |
| hydrogen 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrate chloride | |
| 62998 | |
| 385.82 (367.80 Anhydrous) |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : VB1993800
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C