Läs mer
cis-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrokarbamazepin, TRC
Produktkod. 30007151
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007151 5 mg
30004176 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4488155MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58955-94-5
Molekylformel C15H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 270.28
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, (10R,11S)-rel-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, cis-, rel-(10R,11S)-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 5924, cis-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, cis-Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide
IUPAC-namn (5S,6R)-5,6-dihydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzaspermin-11-karboxamid
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14,18-19H,(H2,16,20)/t13-,14+
Formel vikt 270.1004
Procent renhet >95%