missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-4-Hepten-1-ol, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7023243
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11437937

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16596.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
cis-4-Hepten-1-ol is used for green topnotes. It is used as a flavoring agent for strawberry, tomato, dry, hay notes of mimosa and tomato vine. It also acts as stabilizers, surfactants and emulsifiers.

Solubility
Soluble in alcohol. Insoluble in water.

Notes
Store in a cool, dry, conditions in well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6191-71-5
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.188
MDL-nummer MFCD00015575
InChI-nyckel CUKAXHVLXKIPKF-ARJAWSKDSA-N
Synonym cis-4-hepten-1-ol, z-4-hepten-1-ol, z-hept-4-en-1-ol, cis-hept-4-enol, unii-802k6ztp9q, 4z-hept-4-en-1-ol, 4-hepten-1-ol, cis, 4z-4-hepten-1-ol, 4-hepten-1-ol, 4z, 4-hepten-1-ol, z
PubChem CID 5367536
IUPAC-namn (Z)-hept-4-en-1-ol
LEDER CCC=CCCCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-4-Hepten-1-ol
Densitet 0.85
Kokpunkt 60°C (24 mmHg)
Flampunkt 73°C (163°F)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 1 g
Beilstein 1840300
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 114.18
Procent renhet 97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.