Läs mer
cis 5-Fluoro-1-[2-(hydroxymetyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)- pyrimidinedion, TRC
Produktkod. 30405281
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405281 10 mg
30400090 25 mg
30399855 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405281 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59185010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145986-11-4
Molekylformel C8H9FN2O4S
Molekylvikt (g/mol) 248.23
Synonym (2R-cis)-5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
LEDER O=C1C(F)=CN([C@@H]2CS[C@H](CO)O2)C(N1)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis 5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)- pyrimidinedione
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9FN2O4S/c9-4-1-11(8(14)10-7(4)13)5-3-16-6(2-12)15-5/h1,5-6,12H,2-3H2,(H,10,13,14)/t5-,6+/m0/s1