Läs mer
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, Thermo Scientific™
An L-type calcium channel blocker
1646.93 SEK - 5174.49 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 33286-22-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H27ClN2O4S |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.978 |
| MDL-nummer | MFCD00069252 |
| InChI-nyckel | HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N |
| Synonym | diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem |
| PubChem CID | 62920 |
| ChEBI | CHEBI:645509 |
| IUPAC-namn | [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride |
| LEDER | CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15465509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.06 |
5g |
1646.93 SEK
5g |
Beräknad leverans: 03-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15475509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.09 |
10g |
2370.25 SEK
10g |
Beräknad leverans: 03-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15485509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.14 |
25g |
5174.49 SEK
25g |
Beräknad leverans: 10-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 33286-22-5 | |
| 450.978 | |
| HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N | |
| 62920 | |
| [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride |
| C22H27ClN2O4S | |
| MFCD00069252 | |
| diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem | |
| CHEBI:645509 | |
| CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl |
Specifikationer
| (+)-cis-Diltiazem hydrochloride | |
| C22H27ClN2O4S | |
| 4228706 | |
| diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem | |
| HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N | |
| [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride | |
| 62920 | |
| 450.98 |
| 33286-22-5 | |
| MFCD00069252 | |
| 14,3202 | |
| Soluble in water at 50mg/ml | |
| CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl | |
| 450.978 | |
| CHEBI:645509 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 251-443-3
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0310000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures