Läs mer
Citadiolhydrobromid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Citadiol Hydrobromide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23FN2O2.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;/h4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 422.1005 |