Läs mer
Fisherbrand™ Cellulosaproppar
För kolvar, erlenmeyers och provrör.
Brand: Fisherbrand™ 0005N00058
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Permeable in air
- Sterilizable to 200°C maximum
- Single use
Specifikationer
Single-use | |
40 mm | |
200°C | |
17 mm | |
Stopper |
Beakers, Erlenmeyer flasks, tubes, and different types of bottles | |
1000PK | |
11 mm | |
Cellulose Fiber | |
Sterile |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ Cellulosaproppar > Size: 11 x 17 x 40mm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering