Läs mer
Clarithromycin, 960-1040 ^mg/mg, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66005.03
934.74 SEK valid until 2026-06-26
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27965" för att få ditt kampanjpris.
| Kvantitet | 1g |
|---|
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit
Kemiska identifierare
| 81103-11-9 | |
| 747.964 | |
| AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N | |
| CHEBI:3732 | |
| CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O |
| C38H69NO13 | |
| MFCD00865140 | |
| 84029 | |
| (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion |
Specifikationer
| Clarithromycin | |
| 81103-11-9 | |
| 1g | |
| C38H69NO13 | |
| 86°C | |
| Soluble in DMSO | |
| CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O | |
| 747.964 | |
| CHEBI:3732 |
| 960 to 1040μg/mg | |
| White | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00865140 | |
| 14,2339 | |
| AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N | |
| (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion | |
| 84029 | |
| 747.95 |
Säkerhet och hantering
- Clarithromycin
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Clarithromycin