Läs mer
Clarithromycin, 960-1040 ^mg/mg, Thermo Scientific™
275.97 SEK - 4061.69 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 81103-11-9 |
|---|---|
| Molekylformel | C38H69NO13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 747.964 |
| MDL-nummer | MFCD00865140 |
| InChI-nyckel | AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N |
| PubChem CID | 84029 |
| ChEBI | CHEBI:3732 |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion |
| LEDER | CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15457189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66005.MC |
100mg |
275.97 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15437189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66005.03 |
1g |
1335.35 SEK 1198.65 SEK / 1g Save 136.70 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15447189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66005.06 |
5g |
4061.69 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit
Kemiska identifierare
| 81103-11-9 | |
| 747.964 | |
| AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N | |
| CHEBI:3732 | |
| CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O |
| C38H69NO13 | |
| MFCD00865140 | |
| 84029 | |
| (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion |
Specifikationer
| Clarithromycin | |
| 81103-11-9 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00865140 | |
| 14,2339 | |
| AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N | |
| (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion | |
| 84029 | |
| 747.95 |
| 960 to 1040μg/mg | |
| White | |
| C38H69NO13 | |
| 86°C | |
| Soluble in DMSO | |
| CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O | |
| 747.964 | |
| CHEBI:3732 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : KF4997000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures