Läs mer
Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar med NS-jord
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass B Mätcylindrar med NS Ground är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
Brand: Hirschmann™ 2330193
Beskrivning
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass B Mätcylindrar med NS Ground är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
- Med NS slipad och polyetenpropp
- Enl. till DIN EN ISO 4788
- Kort linje, blå examen
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Hexagonal | |
Rund | |
±7,5 ml | |
DIN EN ISO 4788 | |
1000 mL | |
Polyetenpropp | |
10 mL |
Blått | |
Graderad blandningscylinder | |
Glas | |
B | |
510 mm | |
Polyeten |