Läs mer
Zwiebel™ Klass F1 kalibreringsvikter
Zwiebel™ Klass F1 kalibreringsvikter är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F2 vikter.
Brand: Zwiebel™ PBI23139
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Permanent magnetisering:< 25μ T
- Vikter avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av vikter i klass F2 och för användning med vågar av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II
- Vikter med justerhål (förutom 1 till 20 g monoblock)
- Identifiering för spårbarheten
Specifikationer
Vikt | |
Rostfritt stål | |
8000± 100 kg/m 3 | |
60 mm |
OIML R111 rekommendation | |
2 kg | |
Cylindrisk | |
104 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Zwiebel™ Klass F1 kalibreringsvikter > Vikt: 2 kg
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering