Läs mer
Cytiva Klassisk pulveriserad skinka näringsblandning F10 - F12
Kvantitet:
2 x 5 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Paket med 2
Beskrivning
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med pulver HyClone™ Hams F10-F12 näringsblandning, tillverkad med hjälp av ISO 9001:2000-certifierade processer.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Ham's F12, med L-glutamin |
| Steriliseringsmetod | Icke-steril |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Utan tillsatser | Inget natriumbikarbonat |
| Kvantitet | 1 x 10 L |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |
| Beskrivning | Ham's F12, med L-glutamin |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytiva Klassisk pulveriserad skinka näringsblandning F10 - F12 >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering