Läs mer
Claudin-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1870.00 SEK - 4490.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Claudin-2 |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18669820
|
Novus Biologicals
NBP2-91000-0.02ml |
0.02 mL |
1870.00 SEK
0.02ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18678210
|
Novus Biologicals
NBP2-91000-0.1ml |
0.1 mL |
4490.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Claudin-2 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpecifikationer
| Claudin-2 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Extracellular Matrix | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 9075 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| claudin 2, claudin-2, SP82 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-230 of human CLDN2 (NP_001164566.1). WKTSSYVGASIVTAVGFSKGLWMECATHSTGITQCDIYSTLLGLPADIQAAQAMMVTSSAISSLACIISVVGMRCTVFCQESRAKDRVAVAGGVFFILGGLLGFIPVAWNLHGILRDFYSPLVPDSMKFEIGEALYLGIISSLFSLIAGIILCFSCSSQRNRSNYYDAYQAQPLATRSSPRPGQPPKVKSEFNSYSLTGYV | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |