Läs mer
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-449
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av avtagbar polypropen
Brand: Brady™ 067113
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Finns i olika storlekar
Specifications
| Rekommenderad bandserie: R6200 | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Polypropen (B-449) | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500 | |
| -70 °C | |
| 1000-etikett(er) / Roll | |
| Rektangel | |
| 76,2 x 50,8 mm (B x H) | |
| -70 °C till +90 °C | |
| 0.112 mm | |
| 50.80 x 76.20 mm | |
| 3 tum | |
| 76.20 mm | |
| 50.8 mm |
| Akryl, Avtagbar | |
| Vitt | |
| Rulla | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Termisk överföringsskrivaretikett | |
| Streckkodsmärkning, Komponent- och utrustningsidentifiering, Allmän och industriell identifiering | |
| 1 | |
| THT-19-449-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -94 °F till 194 °F | |
| 0,0044 tum. | |
| 53.98 mm | |
| 2 tum | |
| 76.2 mm | |
| 2 tum | |
| THT-19-449-1 |