Läs mer
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-449
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av avtagbar polypropen
1275.00 SEK - 3698.27 SEK
Specifikationer
Beskrivning Rekommenderad bandserie: R6200
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Se fler specifikationer
Produkter 7
Produktkod Brand Storlek (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Storlek (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11573065
Visa dokument
Brady™
067110
31,75 x 6,35 mm (B x H)
1275.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 08-01-2027
Lägg i varukorgen
11583065
Visa dokument
Brady™
067111
50,8 x 25,4 mm (B x H)
1555.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11593065
Visa dokument
Brady™
067112
76,2 x 25,4 mm (B x H)
2325.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
12393750
Visa dokument
Brady™
067113
76,2 x 50,8 mm (B x H)
1555.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11563065
Visa dokument
Brady™
067109
25,4 x 12,7 mm (B x H)
3698.27 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11513075
Visa dokument
Brady™
067114
101,6 x 50,8 mm (B x H)
2065.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11523075
Visa dokument
Brady™
067115
101,6 x 76,2 mm (B x H)
3105.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
Rekommenderad bandserie: R6200
Vitt
Termisk överföring
Streckkodsmärkning, Komponent- och utrustningsidentifiering, Allmän och industriell identifiering
-70 °C
-94 °F till 194 °F
0,0044 tum.
Hold (Håll)
Enkelsidigt utskriftsbart
Termisk överföringsskrivaretikett
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Rektangel
-70 °C till +90 °C
0.112 mm
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer