Läs mer
Fisherbrand™ Klara Boston runda glasflaskor med svarta fenollock
Produktkod. 16154427 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Förpackningsstorlek
16154427 240 mL Gummi Paket med 12
16154447 30 mL Kona av polyeten -
16164447 60 mL Kona av polyeten Paket med 24
16144427 120 mL Gummi Paket med 24
16174447 120 mL Kona av polyeten -
16184447 240 mL Kona av polyeten -
16174417 480 mL Kona av polyeten -
16124427 480 mL Gummi Paket med 12
16134427 950 mL Gummi -
16184417 950 mL Kona av polyeten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16154427
Beräknad leverans: 08-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klara Boston Round Glass-flaskor med svarta fenolkapslar är tillverkade av typ III soda-kalkglas, idealiska för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover. Förpackade i bekvämlighetsförpackningar med svarta fenolkapslar fästa för att upprätthålla renlighet.
Klart Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med svarta fenollock fästa för att bibehålla renhet
  • Flaskor för allmänt bruk idealiska för när innehållsintegritet och prov- eller produktsynlighet är viktig
  • Smal skruvhalsöppning, böjda axlar, rund kropp
  • Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
  • Klart (flint) glas är lämpligt när synlighet är viktig men skydd mot UV-strålar är inte nödvändigt
  • Miljökänslig - hjälp till att eliminera avfall och säkerställa produktens integritet för långtidsförvaring
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 21 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Höjd (metrisk) med stängning 139 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 12
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 24-400
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Smal
Höjd (metrisk) 136 mm
Förslutningsfoder Gummi
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 24-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Boston rund flaska