Läs mer
Fisherbrand™ Klara Boston runda glasflaskor med svarta fenollock
Produktkod. 16154447 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Förpackningsstorlek
16154447 30 mL Kona av polyeten -
16164447 60 mL Kona av polyeten Paket med 24
16144427 120 mL Gummi Paket med 24
16174447 120 mL Kona av polyeten -
16184447 240 mL Kona av polyeten -
16154427 240 mL Gummi Paket med 12
16174417 480 mL Kona av polyeten -
16124427 480 mL Gummi Paket med 12
16134427 950 mL Gummi -
16184417 950 mL Kona av polyeten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16154447
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klara Boston Round Glass-flaskor med svarta fenolkapslar är tillverkade av typ III soda-kalkglas, idealiska för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover. Förpackade i bekvämlighetsförpackningar med svarta fenolkapslar fästa för att upprätthålla renlighet.
Klart Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med svarta fenollock fästa för att bibehålla renhet
  • Flaskor för allmänt bruk, idealiska när innehållsintegritet och synlighet i prover eller produkter är viktiga när det är viktigt
  • Smal skruvhalsöppning, böjda axlar, rund kropp
  • Typ III soda-kalkglas ger minimal kemisk påverkan på innehållet
  • Klart (flint)glas är lämpligt när sikt är viktigt, men skydd mot UV-strålar är inte nödvändigt
  • Förpackad i bekvämlighetspaket med svarta fenolkapslar förmonterade för att bibehålla renlighet
  • Finns med val av lockliner: PE Cone eller Rubber
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 10 mm
Höjd (metrisk) med stängning 81 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 48
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 20-400
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 79 mm
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Boston rund flaska