Läs mer
Fisherbrand™ Klara Boston runda glasflaskor med svarta fenollock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Beskrivning
Klart Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med svarta fenollock fästa för att bibehålla renhet
- Flaskor för allmänt bruk idealiska för när innehållsintegritet och prov- eller produktsynlighet är viktig
- Smal skruvhalsöppning, böjda axlar, rund kropp
- Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
- Klart (flint) glas är lämpligt när synlighet är viktig men skydd mot UV-strålar är inte nödvändigt
- Miljökänslig - hjälp till att eliminera avfall och säkerställa produktens integritet för långtidsförvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 10 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 81 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 48 |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 20-400 |
| Visa mer |