Läs mer
Fisherbrand™ Klara Boston runda glasflaskor med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
12
24
108
160
288
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 288
Beskrivning
- Flaskor för allmänt bruk idealiska för när innehållsintegritet och prov- eller produktsynlighet är viktig
- Smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
- Klart glas ger minimal kemisk interferens med innehållet och är lämpligt när synlighet är viktig men skydd mot UV-strålar inte är nödvändigt
- Miljökänsliga flaskor hjälper till att eliminera avfall och hjälper till att säkerställa produktens integritet för långtidsförvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 21 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 13 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 139 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 108 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 24-400 |
| Visa mer |