Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klara Boston Round Glass-flaskor med vita polypropenkapsyler
Produktkod. 16144447 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
12
24
108
160
288
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 288
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Kvantitet Förpackningsstorlek
16144447 240 mL Massa/vinyl 12 Paket med 12
16194447 60 mL PTFE/polyetenskum 24 -
16124457 60 mL Massa/vinyl 288 Paket med 288
16194417 60 mL Massa/vinyl 24 Paket med 24
16134447 120 mL Massa/vinyl 24 -
16194397 120 mL Massa/vinyl 160 -
16104457 120 mL PTFE/polyetenskum 24 Paket med 24
16114457 240 mL PTFE/polyetenskum 12 Paket med 12
16114407 240 mL Massa/vinyl 108 Paket med 108
16104427 480 mL PTFE/polyetenskum 12 Paket med 12
16114447 480 mL Massa/vinyl 12 Paket med 12
16124447 950 mL Massa/vinyl 12 Paket med 12
16114427 950 mL PTFE/polyetenskum 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 16144447
Beräknad leverans: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
Fisherbrand™ Klara Boston Round Glass-flaskor med vita polypropenkapslar är tillverkade av klart Type III soda-limeglas, idealiska för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover. Convenience packs innehåller vita polypropenkapslar fästa för att upprätthålla renhet och produktens integritet.
  • Flaskor för allmänt bruk idealiska för när innehållsintegritet och prov- eller produktsynlighet är viktig
  • Smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
  • Klart glas ger minimal kemisk interferens med innehållet och är lämpligt när synlighet är viktig men skydd mot UV-strålar inte är nödvändigt
  • Miljökänsliga flaskor hjälper till att eliminera avfall och hjälper till att säkerställa produktens integritet för långtidsförvaring
Specifications
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 60 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 50 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 12
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 24-400
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Smal
Höjd (metrisk) 133 mm
Förslutningsfoder Massa/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24-400 mm
Diameter (metrisk) 79 mm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Boston rund flaska