Läs mer
Fisherbrand™ Klara Boston runda glasflaskor med vita polypropenlock
Produktkod. 16194447 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
12
24
108
160
288
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 288
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Kvantitet unitSize
16194447 60 mL PTFE/polyetenskum 24 -
16124457 60 mL Massa/vinyl 288 Paket med 288
16194417 60 mL Massa/vinyl 24 Paket med 24
16134447 120 mL Massa/vinyl 24 -
16194397 120 mL Massa/vinyl 160 -
16104457 120 mL PTFE/polyetenskum 24 Paket med 24
16114457 240 mL PTFE/polyetenskum 12 Paket med 12
16114407 240 mL Massa/vinyl 108 Paket med 108
16144447 240 mL Massa/vinyl 12 Paket med 12
16104427 480 mL PTFE/polyetenskum 12 Paket med 12
16114447 480 mL Massa/vinyl 12 Paket med 12
16124447 950 mL Massa/vinyl 12 Paket med 12
16114427 950 mL PTFE/polyetenskum 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 16194447
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klart Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med vita polypropenlock fästa för att bibehålla renhet
  • Flaskor för allmänt bruk idealiska för när innehållsintegritet och prov- eller produktsynlighet är viktig
  • Smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
  • Klart glas ger minimal kemisk interferens med innehållet och är lämpligt när synlighet är viktig men skydd mot UV-strålar inte är nödvändigt
  • Miljökänsliga flaskor hjälper till att eliminera avfall och hjälper till att säkerställa produktens integritet för långtidsförvaring
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 10 mm
Höjd (metrisk) med stängning 97 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 20-400
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 94 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm