Läs mer
BRAND™ Klara droppflaskor med pipett
Produktkod. 10213541 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10213541 50 mL Varje
10364991 100 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10213541 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 124633
I lager
Soda-lime glaskonstruktion. Den utbytbara slipade skarven har en integrerad dropppipett med gummilock.
  • Klar soda-lime glaskonstruktion
  • Inkluderar dropppipett och gummilock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 130 mm
Stängningsmaterial Gummi
Diameter (metrisk) 45 mm
Förslutningstyp Slipad fogpropp med gummikåpa