Läs mer
BRAND™ Klara droppflaskor med pipett
Produktkod. p-8015760 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10213541
Brand: BRAND™ 124633
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Soda-lime glaskonstruktion. Den utbytbara slipade skarven har en integrerad dropppipett med gummilock.
  • Klar soda-lime glaskonstruktion
  • Inkluderar dropppipett och gummilock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 130 mm
Stängningsmaterial Gummi
Diameter (metrisk) 45 mm
Förslutningstyp Slipad fogpropp med gummikåpa