Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med svarta fenollock
Produktkod. 16114347 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 24
Paket med 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Förpackningsstorlek
16114347 120 mL Gummi Paket med 24
16184347 15 mL Kona av polyeten -
16194347 30 mL Kona av polyeten -
16104347 60 mL Gummi Paket med 48
16104357 60 mL Kona av polyeten Paket med 48
16174487 125 mL Kona av polyeten Paket med 120
16114357 120 mL Kona av polyeten Paket med 24
16124347 240 mL Gummi Paket med 24
16134347 480 mL Gummi -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 16114347
Beräknad leverans: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
Rensa USP Typ III soda-lime glas med svart fenolisk skruvlock idealisk för lösningsmedel eller kemikalier, provförvaring och provobservation.
  • Franska fyrkantiga flaskor är platsbesparande och lätta att fylla
  • Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk interferens med ’flaskans innehåll
  • Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
  • Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifications
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Höjd (metrisk) med stängning 115 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 33-400
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 112 mm
Förslutningsfoder Gummi
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 53 mm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form French Square
Produkttyp Fransk fyrkantig flaska