Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med svarta fenollock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Franska fyrkantiga flaskor är platsbesparande och lätta att fylla
- Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk interferens med ’flaskans innehåll
- Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
- Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 10 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 48 |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 20-400 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | No |
| Visa mer |