Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med svarta fenollock
Produktkod. 16194347 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 24
Paket med 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Förpackningsstorlek
16194347 30 mL Kona av polyeten -
16184347 15 mL Kona av polyeten -
16104347 60 mL Gummi Paket med 48
16104357 60 mL Kona av polyeten Paket med 48
16174487 125 mL Kona av polyeten Paket med 120
16114357 120 mL Kona av polyeten Paket med 24
16114347 120 mL Gummi Paket med 24
16124347 240 mL Gummi Paket med 24
16134347 480 mL Gummi -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16194347
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klara franska fyrkantiga glasflaskor med svarta fenolkapslar är tillverkade av USP typ III soda-kalkglas och är idealiska för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover. Den fyrkantiga designen maximerar hyllutrymmet medan den breda öppningen gör fyllning, blandning och provtagning enkel.
  • Franska fyrkantiga flaskor är platsbesparande och lätta att fylla
  • Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk interferens med ’flaskans innehåll
  • Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
  • Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 21 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Höjd (metrisk) med stängning 75 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 48
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 24-400
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 72 mm
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 24-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Autoklaveringsbar Autoklavbar (endast på flaska)
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form French Square
Produkttyp Fransk fyrkantig flaska