Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med svarta fenollock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7144767 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 16184347
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa USP Typ III soda-lime glas med svart fenolisk skruvlock idealisk för lösningsmedel eller kemikalier, provförvaring och provobservation.
  • Franska fyrkantiga flaskor är platsbesparande och lätta att fylla
  • Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk interferens med ’flaskans innehåll
  • Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
  • Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 10 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 48
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 20-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 62 mm
Produkttyp Fransk fyrkantig flaska
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (endast flaska)