Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Description
- Utrymmesbesparande
- Lätt att fylla
- Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk slutledning med ’flaskans innehåll
- Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
- Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 25 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 16 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 48 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 28-400 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Show More |