Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16144347 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
24
40
48
84
120
240
576
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 16144347
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa USP Typ III soda-lime glas med vit polypropen skruvlock idealisk för lösningsmedel eller kemikalier, provförvaring och provobservation
  • Utrymmesbesparande
  • Lätt att fylla
  • Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk slutledning med ’flaskans innehåll
  • Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
  • Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 25 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 16 mm
Höjd (metrisk) med stängning 89 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 240
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 28-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 86 mm
Produkttyp Fransk fyrkantig flaska
Förslutningsfoder Massa/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 45 mm