Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16154337 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
24
40
48
84
120
240
576
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Kvantitet unitSize
16154337 30 mL PTFE/polyetenskum 48 -
16144337 15 mL PTFE/polyetenskum 48 -
16174647 15 mL Massa/vinyl 576 -
16104337 30 mL Massa/vinyl 48 Paket med 48
16144347 60 mL Massa/vinyl 240 -
16114337 60 mL Massa/vinyl 48 Paket med 48
16164337 60 mL PTFE/polyetenskum 48 -
16124337 120 mL Massa/vinyl 24 -
16154347 120 mL Massa/vinyl 120 -
16174337 120 mL PTFE/polyetenskum 24 -
16134337 240 mL Massa/vinyl 24 -
16164347 240 mL Massa/vinyl 84 -
16184337 240 mL PTFE/polyetenskum 24 -
16194337 480 mL PTFE/polyetenskum 24 -
16174347 480 mL Massa/vinyl 40 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 16154337
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa USP Typ III soda-lime glas med vit polypropen skruvlock idealisk för lösningsmedel eller kemikalier, provförvaring och provobservation
  • Utrymmesbesparande
  • Lätt att fylla
  • Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk slutledning med ’flaskans innehåll
  • Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
  • Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 22 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Höjd (metrisk) med stängning 75 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 48
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 24-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 72 mm
Produkttyp Fransk fyrkantig flaska
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24-400 mm
Diameter (metrisk) 35 mm