Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med vita polypropenlock
Produktkod. 16164347 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
24
40
48
84
120
240
576
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Kvantitet Förpackningsstorlek
16164347 240 mL Massa/vinyl 84 -
16144337 15 mL PTFE/polyetenskum 48 -
16174647 15 mL Massa/vinyl 576 -
16104337 30 mL Massa/vinyl 48 Paket med 48
16154337 30 mL PTFE/polyetenskum 48 -
16144347 60 mL Massa/vinyl 240 -
16114337 60 mL Massa/vinyl 48 Paket med 48
16164337 60 mL PTFE/polyetenskum 48 -
16124337 120 mL Massa/vinyl 24 -
16154347 120 mL Massa/vinyl 120 -
16174337 120 mL PTFE/polyetenskum 24 -
16134337 240 mL Massa/vinyl 24 -
16184337 240 mL PTFE/polyetenskum 24 -
16194337 480 mL PTFE/polyetenskum 24 -
16174347 480 mL Massa/vinyl 40 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 16164347
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klara franska fyrkantiga glasflaskor med vita polypropenkapslar är tillverkade av USP typ III soda-kalkglas och är idealiska för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover. Den fyrkantiga designen maximerar hyllutrymmet medan den breda öppningen underlättar fyllning och provtagning.
  • Klart USP typ III soda-kalkglas för maximal synlighet av innehållet
  • Fyrkantig design maximerar förvaringsutrymmet och minimerar hyllans avtryck
  • Bred öppning för enkel fyllning, blandning och provtagning
  • Vit proppropenskruvlock ingår
  • Finns med Pulp/Vinyl eller PE Foam/PTFE lock liner
  • Lämplig för lagring av lösningsmedel, kemikalier och prover
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
Höjd (metrisk) med stängning 140 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 84
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 43-400
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 137 mm
Förslutningsfoder Massa/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43-400 mm
Diameter (metrisk) 66 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Franska torget
Produkttyp Fransk fyrkantig flaska