Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
- Utrymmesbesparande
- Lätt att fylla
- Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk slutledning med ’flaskans innehåll
- Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
- Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 115 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 24 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 33-400 |
| Visa mer |