Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16174347 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
24
40
48
84
120
240
576
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 16174347
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa USP Typ III soda-lime glas med vit polypropen skruvlock idealisk för lösningsmedel eller kemikalier, provförvaring och provobservation
  • Utrymmesbesparande
  • Lätt att fylla
  • Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk slutledning med ’flaskans innehåll
  • Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
  • Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 45 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 35 mm
Höjd (metrisk) med stängning 170 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 40
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 48-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 167 mm
Produkttyp Fransk fyrkantig flaska
Förslutningsfoder Massa/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48-400 mm
Diameter (metrisk) 67 mm