Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
24
40
48
84
120
240
576
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Beskrivning
- Utrymmesbesparande
- Lätt att fylla
- Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk slutledning med ’flaskans innehåll
- Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
- Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,5 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 10 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 65 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 576 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 20-400 |
| Visa mer |