Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor med vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7144766 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
24
40
48
84
120
240
576
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 16144337
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa USP Typ III soda-lime glas med vit polypropen skruvlock idealisk för lösningsmedel eller kemikalier, provförvaring och provobservation
  • Utrymmesbesparande
  • Lätt att fylla
  • Klart glas ger maximal synlighet av innehållet och minimal kemisk slutledning med ’flaskans innehåll
  • Fyrkantig design gör att flaskan kan hålla den maximala volymen av innehållet samtidigt som den tar upp minimalt med hyll- och förvaringsutrymme
  • Bred munöppning är idealisk för blandning, förvaring och provtagning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 10 mm
Höjd (metrisk) med stängning 65 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 48
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 20-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 62 mm
Produkttyp Fransk fyrkantig flaska
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm