Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor utan kapsyler
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16124537 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 84
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
16124537 30 mL -
16134537 60 mL -
16134497 120 mL -
16144647 240 mL Paket med 84
16194487 480 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16124537
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa USP Typ III soda-lime glas idealiskt för lösningsmedel eller kemikalier, provförvaring och provobservation
  • Flaskor för allmänt bruk idealiska för när innehållsintegritet och prov- eller produktsynlighet är viktig
  • Klart glas ger minimal kemisk interferens med innehållet och är lämpligt när synlighet är viktig men skydd mot UV-strålar inte är nödvändigt
  • Miljökänsliga flaskor hjälper till att eliminera avfall och hjälper till att säkerställa produktens integritet för långtidsförvaring
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 22 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 280
Halsfinish 24-400
Förslutning ingår Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 72 mm
Produkttyp Fransk fyrkantig flaska
Stängningsstorlek 24-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm