Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor utan kapsyler
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Flaskor för allmänt bruk, idealiska när innehållsintegritet och synlighet i prover eller produkter är viktiga när det är viktigt
- Klart USP Typ III soda-kalkglas ger minimal kemisk störning av innehållet och är lämpligt när sikt är viktig, men skydd mot UV-strålar inte är nödvändigt
- Fyrkantig form maximerar förvaringsutrymmet på hyllor och i förvaringsutrymmen
- Idealiskt för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover
- Finns i bulkförpackningar utan kapsyler
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 480 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 35 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 40 |
| Halsfinish | 48-400 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Visa mer |