Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga glasflaskor utan kapsyler
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 84
Beskrivning
- Flaskor för allmänt bruk idealiska för när innehållsintegritet och prov- eller produktsynlighet är viktig
- Klart glas ger minimal kemisk interferens med innehållet och är lämpligt när synlighet är viktig men skydd mot UV-strålar inte är nödvändigt
- Miljökänsliga flaskor hjälper till att eliminera avfall och hjälper till att säkerställa produktens integritet för långtidsförvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 22 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 13 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 280 |
| Halsfinish | 24-400 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Mun | Bred |
| Visa mer |